2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Fluor-3-hydroxybenzoesäurenitril
CA-4540-1G
COBBCA-4540-1GEA
336
EUR
COBBCA-4540-1G
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
2-Fluor-3-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄FNO Molecular Weight: 137,11 g/mol |
MDL:
MFCD09839222 CAS-Nummer: 1000339-24-1 |