1-(4-Chlorbenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4545-5G
CA-4545-25G
CA-4545-1G
COBBCA-4545-5GEA
0
EUR
COBBCA-4545-5G
COBBCA-4545-25G
COBBCA-4545-1G
1-(4-Chlorbenzoyl)piperidin
1-(4-Chlorbenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD00584705 CAS-Nummer: 26163-40-6 |