4-Brom-N-cyclohexyl-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4651-1G
CA-4651-5G
COBBCA-4651-1GEA
0
EUR
COBBCA-4651-1G
COBBCA-4651-5G
4-Brom-N-cyclohexyl-3-methoxybenzamid
4-Brom-N-cyclohexyl-3-methoxybenzamid
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO₂ |
MDL:
MFCD11504875 CAS-Nummer: 1072944-40-1 |