3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4673-25G
CA-4673-1G
CA-4673-5G
COBBCA-4673-25GEA
246
EUR
COBBCA-4673-25G
COBBCA-4673-1G
COBBCA-4673-5G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol |
MDL:
MFCD01310792 CAS-Nummer: 42287-90-1 |