2-Brom-4-methoxybenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4680-1G
COBBCA-4680-1GEA
57
EUR
COBBCA-4680-1G
2-Brom-4-methoxybenzonitril
2-Brom-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆BrNO Molecular Weight: 212,0433 g/mol |
MDL:
MFCD09056764 CAS-Nummer: 140860-51-1 |