Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4712-5G
CA-4712-1G
COBBCA-4712-5GEA
0
EUR
COBBCA-4712-5G
COBBCA-4712-1G
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂S |
MDL:
MFCD06203725 CAS-Nummer: 88489-60-5 |