5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4723-5G
CA-4723-1G
COBBCA-4723-5GEA
0
EUR
COBBCA-4723-5G
COBBCA-4723-1G
5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
5-Brom-2-chlor-N-cyclopropylbenzamid
Formel:
C₁₀H₉BrClNO |
MDL:
MFCD04226747 CAS-Nummer: 669734-35-4 |