1-(4-Brom-2-chlorbenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Bromo-2-chlorophenyl)(piperidin-1-yl)methanone
CA-4738-1G
CA-4738-5G
COBBCA-4738-1GEA
149
EUR
COBBCA-4738-1G
COBBCA-4738-5G
1-(4-Brom-2-chlorbenzoyl)piperidin
1-(4-Brom-2-chlorbenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₃BrClNO |
MDL:
MFCD12756428 CAS-Nummer: 1187385-58-5 |