N-Ethyl-3-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4766-5G
COBBCA-4766-5GEA 149 EUR
COBBCA-4766-5G
N-Ethyl-3-fluorbenzamid
N-Ethyl-3-fluorbenzamid
Formel: C₉H₁₀FNO
MDL: MFCD01338769
CAS-Nummer: 150079-37-1