N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Cyclohexyl-3-fluorobenzamide
CA-4768-5G
COBBCA-4768-5GEA
149
EUR
COBBCA-4768-5G
N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
N-Cyclohexyl-3-fluorbenzamid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO Molecular Weight: 221.270 g/mol |
MDL:
MFCD00454568 CAS-Nummer: 2267-94-9 |