3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4774-5G
CA-4774-1G
CA-4774-250M
COBBCA-4774-5GEA
1350
EUR
COBBCA-4774-5G
COBBCA-4774-1G
COBBCA-4774-250M
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
3-Brom-4-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃NO |
MDL:
MFCD13195683 CAS-Nummer: 191602-89-8 |