Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 2-bromo-6-methylbenzoate
CA-4787-1G
COBBCA-4787-1GEA
38.2
EUR
COBBCA-4787-1G
Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,0700 g/mol |
MDL:
MFCD09260938 CAS-Nummer: 99548-56-8 |