4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4817-1G
COBBCA-4817-1GEA
385
EUR
COBBCA-4817-1G
4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
4'-Hydroxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD01910126 CAS-Nummer: 121629-21-8 |