2'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4819-5G
CA-4819-1G
COBBCA-4819-5GEA
525
EUR
COBBCA-4819-5G
COBBCA-4819-1G
2'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol |
MDL:
MFCD03424597 CAS-Nummer: 168618-47-1 |