2'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4833-1G
COBBCA-4833-1GEA
303
EUR
COBBCA-4833-1G
2'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
2'-Nitrobiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₉NO₄ |
MDL:
MFCD00834942 CAS-Nummer: 136102-72-2 |