2'-Aminobiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4867-1G
COBBCA-4867-1GEA
437
EUR
COBBCA-4867-1G
2'-Aminobiphenyl-3-carbonsäure
2'-Aminobiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ |
MDL:
MFCD03990478 CAS-Nummer: 177171-15-2 |