2'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4869-1G
COBBCA-4869-1GEA
404
EUR
COBBCA-4869-1G
2'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Acetylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD06802324 CAS-Nummer: 870245-77-5 |