2'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4876-1G
COBBCA-4876-1GEA
1110
EUR
COBBCA-4876-1G
2'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-tert-Butylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₇H₁₈O₂ |
MDL:
MFCD00795837 CAS-Nummer: 40182-05-6 |