2'-Sulphamoylbiphenyl-3-carboxylic acid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4879-1G
COBBCA-4879-1GEA
0
EUR
COBBCA-4879-1G
2'-Sulphamoylbiphenyl-3-carboxylic acid
2'-Sulphamoylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₄S |
MDL:
MFCD15143493 CAS-Nummer: 1215206-45-3 |