4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4892-1G
COBBCA-4892-1GEA
281
EUR
COBBCA-4892-1G
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
4'-(Trifluormethoxy)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₉F₃O₃ Molecular Weight: 282,22 g/mol |
MDL:
MFCD04117416 CAS-Nummer: 728919-12-8 |