2',3'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4897-1G
COBBCA-4897-1GEA
864
EUR
COBBCA-4897-1G
2',3'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
2',3'-Dimethylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD15143499 CAS-Nummer: 1215206-78-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)