2'-Chlor-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4900-1G
COBBCA-4900-1GEA
864
EUR
COBBCA-4900-1G
2'-Chlor-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlor-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD15143500 CAS-Nummer: 1215206-77-1 |