2'-Chlor-3'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4902-1G
COBBCA-4902-1GEA
864
EUR
COBBCA-4902-1G
2'-Chlor-3'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlor-3'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD15143502 CAS-Nummer: 1215206-65-7 |