2'-Brom-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4905-1G
COBBCA-4905-1GEA
864
EUR
COBBCA-4905-1G
2'-Brom-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brom-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD15143505 CAS-Nummer: 1215206-64-6 |