2'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4915-1G
COBBCA-4915-1GEA
864
EUR
COBBCA-4915-1G
2'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
2'-Methoxy-4'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD15143513 CAS-Nummer: 1215205-41-6 |