2',3'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4916-1G
COBBCA-4916-1GEA
864
EUR
COBBCA-4916-1G
2',3'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
2',3'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD11932367 CAS-Nummer: 177734-74-6 |