2',6'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4918-1G
COBBCA-4918-1GEA
0
EUR
COBBCA-4918-1G
2',6'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
2',6'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD11932350 CAS-Nummer: 1181345-02-7 |