3'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4920-1G
COBBCA-4920-1GEA
864
EUR
COBBCA-4920-1G
3'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Methoxy-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD15143514 CAS-Nummer: 1215206-68-0 |