2'-Chlor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4924-1G
COBBCA-4924-1GEA
864
EUR
COBBCA-4924-1G
2'-Chlor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₃ |
MDL:
MFCD15143518 CAS-Nummer: 1215206-24-8 |