2'-Chlor-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4927-1G
COBBCA-4927-1GEA
864
EUR
COBBCA-4927-1G
2'-Chlor-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlor-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₃ |
MDL:
MFCD15143521 CAS-Nummer: 1215205-42-7 |