2'-Brom-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4928-1G
COBBCA-4928-1GEA
864
EUR
COBBCA-4928-1G
2'-Brom-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brom-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD15143522 CAS-Nummer: 1215206-07-7 |