3'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4930-1G
COBBCA-4930-1GEA
865
EUR
COBBCA-4930-1G
3'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Brom-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD15143524 CAS-Nummer: 1215205-39-2 |