2',3'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4932-1G
COBBCA-4932-1GEA
865
EUR
COBBCA-4932-1G
2',3'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
2',3'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₄ |
MDL:
MFCD15143526 CAS-Nummer: 1215206-70-4 |