3'-Hydroxy-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4942-1G
COBBCA-4942-1GEA
864
EUR
COBBCA-4942-1G
3'-Hydroxy-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Hydroxy-5'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ |
MDL:
MFCD15143534 CAS-Nummer: 1215205-51-8 |