3'-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4944-1G
COBBCA-4944-1GEA
864
EUR
COBBCA-4944-1G
3'-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Hydroxy-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ |
MDL:
MFCD15143536 CAS-Nummer: 1215206-75-9 |