2'-Chlor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4947-1G
COBBCA-4947-1GEA
204
EUR
COBBCA-4947-1G
2'-Chlor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Chlor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₃ |
MDL:
MFCD15143538 CAS-Nummer: 1215206-25-9 |