3'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4948-1G
COBBCA-4948-1GEA
76.1
EUR
COBBCA-4948-1G
3'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
3'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD15143539 CAS-Nummer: 1215206-32-8 |