2'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4949-1G
COBBCA-4949-1GEA
864
EUR
COBBCA-4949-1G
2'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Brom-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₃ |
MDL:
MFCD15143540 CAS-Nummer: 1215206-38-4 |