2'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4950-1G
COBBCA-4950-1GEA
864
EUR
COBBCA-4950-1G
2'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Fluor-4'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁FO₃ |
MDL:
MFCD12859534 CAS-Nummer: 1182754-74-0 |