3'-Chlor-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4953-1G
COBBCA-4953-1GEA
864
EUR
COBBCA-4953-1G
3'-Chlor-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Chlor-2'-methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₁ClO₂ |
MDL:
MFCD11895768 CAS-Nummer: 1181321-00-5 |