6-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-6-methoxybenzaldehyde
CA-4957-1G
COBBCA-4957-1GEA
312
EUR
COBBCA-4957-1G
6-Brom-o-anisaldehyd
6-Brom-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol |
MDL:
MFCD08059232 CAS-Nummer: 126712-07-0 |