2-(Cyclopentyloxy)-2-phenylessigsäure Natriumsalz
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4962-1G
COBBCA-4962-1GEA
623
EUR
COBBCA-4962-1G
2-(Cyclopentyloxy)-2-phenylessigsäure Natriumsalz
2-(Cyclopentyloxy)-2-phenylessigsäure Natriumsalz
Formel:
C₁₃H₁₅NaO₃ |
MDL:
MFCD16618938 CAS-Nummer: 39773-76-7 |