Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
CA-5104-1G
COBBCA-5104-1GEA
36.9
EUR
COBBCA-5104-1G
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,04 g/mol |
MDL:
MFCD07780735 CAS-Nummer: 334792-52-8 |