Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 3-bromo-5-methoxybenzoate
CA-5161-1G
COBBCA-5161-1GEA
570
EUR
COBBCA-5161-1G
Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Methyl-3-brom-5-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ |
MDL:
MFCD11042779 CAS-Nummer: 56709-70-7 |