2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

CS-9017-5G CS-9017-25G CS-9017-1G
COBBCS-9017-5GEA 0 EUR
COBBCS-9017-5G COBBCS-9017-25G COBBCS-9017-1G
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₇H₃NO₃
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR