2-Brom-3-methylthiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9093-5G
CS-9093-25G
CS-9093-100G
COBBCS-9093-5GEA
0
EUR
COBBCS-9093-5G
COBBCS-9093-25G
COBBCS-9093-100G
2-Brom-3-methylthiophen
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Siedepunkt: 14…16 °C (0,3 mmHg) Dichte: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00059741 CAS-Nummer: 14282-76-9 EINECS: 238-175-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...