2-Brom-3-methylthiophen

Lieferant: COMBI-BLOCKS

CS-9093-5G CS-9093-25G CS-9093-100G
COBBCS-9093-5GEA 0 EUR
COBBCS-9093-5G COBBCS-9093-25G COBBCS-9093-100G
2-Brom-3-methylthiophen
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 14…16 °C (0,3 mmHg)
Dichte: 1,5844 g/cm³ (17.5 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059741
CAS-Nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR