2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9418-5G
CS-9418-1G
COBBCS-9418-5GEA
0
EUR
COBBCS-9418-5G
COBBCS-9418-1G
2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
2-Brom-N-cyclohexyl-N-methylbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₈BrNO |
MDL:
MFCD01211895 CAS-Nummer: 349395-89-7 |