2-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
FA-2158-1G
COBBFA-2158-1GEA
149
EUR
COBBFA-2158-1G
2-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
2-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ |
MDL:
MFCD11856034 CAS-Nummer: 1256355-53-9 |