2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Methoxymethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
FA-2159-1G
COBBFA-2159-1GEA
204
EUR
COBBFA-2159-1G
2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-(Methoxymethoxy)-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BF₃O₄ |
MDL:
MFCD11856035 CAS-Nummer: 1256355-54-0 |